Få mere at vide
Cytiva Whatman™ AS 300 Series Multiple Vakuum Filtreringsapparat
Volumen (metrisk):
100 ml
500 ml
Inkluderer:
Rustfrit stål støtteskærmfilter, 3-plads manifold, hurtiglukkende klemme
Støttefilter i rustfrit stål, manifold med 3 placeringer
Støttefilter i rustfrit stål, manifold med 3 placeringer, klemme til hurtig lukning
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
The apparatus can be autoclaved and sterilized by dry heat at up to 180°C. Suitable only for vacuum operation. If flushing tubes are used, do not exceed 1.3 bar (300 mbar over-pressure).
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Materiale | Stainless Steel |
| Inkluderer | Støttefilter i rustfrit stål, manifold med 3 placeringer, klemme til hurtig lukning |
| Serie | AS300/5 |
| Type | Vacuum Filtration System |
| Volumen (metrisk) | 100 ml |