Få mere at vide
Cytiva Whatman™ AS 300 Series Multiple Vakuum Filtreringsapparat
Artikelnummer. 11333165
Volumen (metrisk):
100 ml
500 ml
Inkluderer:
Rustfrit stål støtteskærmfilter, 3-plads manifold, hurtiglukkende klemme
Støttefilter i rustfrit stål, manifold med 3 placeringer
Støttefilter i rustfrit stål, manifold med 3 placeringer, klemme til hurtig lukning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11333165
Brand: Cytiva 10445835
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AS300/3 Multiple Vacuum Filtration Apparatur, tre-placeret vakuumfiltreringssystem, rustfrit stål 500 ml, 47/50 mm, støtteskærm
Apparatet kan autoklaveres og steriliseres ved tør varme ved op til 180 °C. Kun egnet til vakuumdrift. Hvis der anvendes skyllerør, må der ikke overstige 1,3 bar (300 mbar overtryk).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Rustfrit stål støtteskærmfilter, 3-plads manifold, hurtiglukkende klemme
Serie AS310/3
Type Vakuumfiltreringssystem
Volumen (metrisk) 500 ml