Få mere at vide
Cytiva Whatman™ AS 300-seriens filtreringsmanifolder
Artikelnummer. 11378934
Skift visning
Antal stillinger:
3
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal stillinger unitSize
11378934 3 Hver
1 options
Artikelnummer. 11378934 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10498761
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rustfrit stål filtertragt tre-steds manifold, til mikrobiologimonitorer og analytiske tragte
Den rustfri stålmanifold til tre eller seks filtreringsenheder er udstyret med rustfri stålenheder. Apparatet kan autoklaveres og steriliseres ved tør varme ved op til 180 °C. Kun egnet til vakuumdrift. Hvis der anvendes skyllerør, må der ikke overstige 1,3 bar (300 mbar overtryk).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (udstyr) Mikrobiologimonitorer og analysetragte
Materiale Rustfrit stål
Manifold type 3 Stophaner og underdele til individuelt valg af filterenheder
Antal stillinger 3
Port detalje 9 mm ID