Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Antibiotikaanalysepapir
Beskrivelse
Antibiotikaanalyseskiver Antibiogrammet
muliggør rationel og selektiv kemoterapi. Testskiverne kan overtrækkes med kemoterapeutiske midler, placeres på den inokulerede næringsagar og inkuberes. Størrelsen af hæmningszonen er et mål for stoffernes effektivitet.
muliggør rationel og selektiv kemoterapi. Testskiverne kan overtrækkes med kemoterapeutiske midler, placeres på den inokulerede næringsagar og inkuberes. Størrelsen af hæmningszonen er et mål for stoffernes effektivitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Antibiotikaanalysepapir |
| Til brug med (applikation) | Til forskningsbrug, til bestemmelse af typen af årsagsagens til infektionssygdomme og til kontrol af deres følsomhed over for antibiotika og kemoterapeutiske midler in vitro ved hjælp af inhiberingszonebestemmelsesmetoden |
| Diameter (metrisk) | 9 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9 mm |