Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Antibiotika assay diske
Artikelnummer. p-3595267
Diameter (metrisk):
6 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11350654
Brand: Cytiva 2017013
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes i forbindelse med Kirby-Bauer metoden til antibiotikatestning. Whatman™ Antibiotikaanalysediske bestemmer typen af årsagsagens til infektionssygdomme og deres følsomhed over for antibiotika og kemoterapeutiske midler.
Antibiotikaanalyseskiver bruges til at bestemme typen af årsagsagens til infektionssygdomme og til at kontrollere deres følsomhed over for antibiotika og kemoterapeutiske midler in vitro ved hjælp af inhiberingszonebestemmelsesmetoden.
  • Til brug med Kirby-Bauer metode til antibiotikatestning
  • Tillader rationel og selektiv kemoterapi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Antibiotika assay diske
Test Type Infektiøs sygdom, Antibiotikafølsomhed Følsomhed
Emballagetype 1000 Diske/Pk.
Mængde 1000 pakke
Diameter (metrisk) 13 mm