Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Antibiotika assay diske
Artikelnummer. 11340654
Skift visning
Diameter (metrisk):
6 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11340654 6 mm Pakke med 1000
11350654 13 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11340654 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 2017006
På lager
Anvendes i forbindelse med Kirby-Bauer metoden til antibiotikatestning. Whatman™ Antibiotikaanalysediske bestemmer typen af årsagsagens til infektionssygdomme og deres følsomhed over for antibiotika og kemoterapeutiske midler.
Antibiotikaanalyseskiver bruges til at bestemme typen af årsagsagens til infektionssygdomme og til at kontrollere deres følsomhed over for antibiotika og kemoterapeutiske midler in vitro ved hjælp af inhiberingszonebestemmelsesmetoden.
  • Til brug med Kirby-Bauer metode til antibiotikatestning
  • Tillader rationel og selektiv kemoterapi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Antibiotika assay diske
Test Type Infektiøs sygdom, Antibiotikafølsomhed Følsomhed
Emballagetype 1000 Diske/Pk.
Mængde 1000 Diske/Pk.
Diameter (metrisk) 6 mm