Få mere at vide
Cytiva Whatman AE98 Cellulose Nitrat Membraner
Beskrivelse
- Fremstillet under strenge renrumsforhold
- Kan direkte erstatte generelle formålsmembranfiltre
- Høj proteinbinding
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | AE98 Cellulosenitratmembraner |
| Materiale | Cellulosenitrat |
| Til brug med (applikation) | Rutinemæssige filtreringsapplikationer |
| Dimensioner (L x B) | 25 mm x 50 mm |