Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Syre/alkali testpapirer
Farveindikator:
Lakmus rød
Lakmusblå
Format:
Spole
Strip
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Antager en farve, der er specifik for prøvens pH ved kontakt med en prøve. Whatman™ Syre/alkali testpapir er imprægneret med en blanding af pH-indikatorer.
- Lakmus Blå bliver rød i syre
- Lakmusrød bliver blå i bunden ved pH 5 til 8
- Congo Rød ph-område: 6,8 til 8,3
Ordreinfo
20 blade pr bog. 10 x 10 bøger pr. pakke.
Tekniske data
Tekniske data
| Farveindikator | Lakmusblå |
| pH-område | 5 til 8 |
| Format | Strip |
| Mængde | 10 x 10 bøger af 20 strimler |
| Type | pH-testpapir |
| Længde (metrisk) | 60 mm |
| Bredde (metrisk) | 10 mm |