Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Syre/alkali testpapirer
Artikelnummer. 11804473
Farveindikator:
Lakmus rød
Lakmusblå
Format:
Spole
Strip
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11804473
Brand: Cytiva 2600602
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Antager en farve, der er specifik for prøvens pH ved kontakt med en prøve. Whatman™ Syre/alkali testpapir er imprægneret med en blanding af pH-indikatorer.
  • Lakmus Blå bliver rød i syre
  • Lakmusrød bliver blå i bunden ved pH 5 til 8
  • Congo Rød ph-område: 6,8 til 8,3
Ordreinfo
20 blade pr bog. 10 x 10 bøger pr. pakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farveindikator Lakmus rød
pH-område 5 til 8
Format Strip
Mængde 10 x 10 bøger af 20 strimler
Type pH-testpapir
Længde (metrisk) 60 mm
Bredde (metrisk) 10 mm