Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 96-brønds polypropylen UniPlate™ Mikroplader
Artikelnummer. 11388674
Skift visning
Farve:
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11388674 Neutral Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 11388674 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 77015200
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for overlegen kemisk og termisk stabilitet. Whatman™ 96-brønds polypropylen UniPlate™ Mikroplader tåler temperaturer °til -80 C til langtidsopbevaring.
  • Støbte samle- og analyseplader i ét stykke
  • Overholder ANSI/SBS mikropladestandard
  • Forebyg optisk krydstale i lysemitterende analyser
  • Ubehandlet
  • Ideel til filtratopsamling, homogene assayteknikker, der anvendes i high-throughput screening (HTS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Oversigt UNIPLATE mikroplader
Array 8 x 12
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 2 mL
Antal Wells 96
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Firkantet, rund bund (U-brønd)
Til brug med (applikation) Til homogene analyseteknikker, der anvendes i high-throughput screening