Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 903 Proteinsaver Snap-Apart-kort
Artikelnummer. 11658603
Skift visning
Volumen (metrisk):
4 x 75 til 80 μL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11658603 4 x 75 til 80 μL Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11658603 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10534320
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
903 prøveopsamlingskort med 4 prøvesteder.
903 prøveopsamlingskort med 4 prøvepletter.
Papiret i vores 903 Proteinsaver Snap-Apart-kort, præget med 4 halv tomme cirkler, er indesluttet mellem to stykker omslagspapir. Hver cirkel rummer 75-80μ l af prøven. For at bruge 903 Proteinsaver Snap-Apart-kortet snappes det ene dæksel af, prøven opsamles, og det resterende dæksel foldes over prøven. Dette cover er præget med det universelle biologiske faresymbol.
  • Klar til brug kort og sæt sparer tid og omkostninger under prøveindsamling, transport og arkivering.
  • Streng kvalitetskontrol og ISO9001-produktionsstandarder sikrer høj kvalitet, reproducerbarhed og renhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Cellulose
Til brug med (applikation) Prøveindsamling, transport og arkivering
Inkluderer 4 prøvepunkter
Produktlinje Whatman
Type 903 Proteinsaver Snap-Apart-kort
Volumen (metrisk) 4 x 75 til 80 μL