Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 4 Chr Chromatography Paper
Artikelnummer. p-3491048
Længde (metrisk):
100 m
46 cm
Bredde (metrisk):
2 cm
57 cm
Format:
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 100
Artikelnummer. 11340734
Brand: Cytiva 3004917
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til rutinemæssig og/eller gentagen kromatografi med relativt lave mængder af opløst stof
  • Ren cellulose fremstillet af bomuldslinters uden tilsætningsstoffer
  • Typisk tykkelse: 0,21 mm
  • Typisk lineær flowhastighed: 180 mm/30 min.
  • Glat overflade
  • Anbefales hvor hastighed er vigtig og meget høj opløsning ikke er påkrævet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Grade 4 Chr cellulosekromatografirulle er et 0,21 mm papir til rutinemæssig og/eller gentagen kromatografi, når belastningen er relativt lav.
Dimensioner (L x B) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 tommer)
Filmtykkelse 0.21 mm
Slutte Glat
Til brug med (applikation) Til rutinemæssig og/eller gentagen kromatografi med relativt lav belastning af opløst stof
Format Ark
Grad Karakter 4 Chr
Længde (engelsk) 18,11 tommer
Materiale Cellulose
Bredde (engelsk) 22,4 tommer
Bredde (metrisk) 57 cm
Flowhastighed 180 mm/30 min.
Længde (metrisk) 46 cm