Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 4 Chr Chromatography Paper
Artikelnummer. 11398934
Skift visning
Længde (metrisk):
46 cm
100 m
Bredde (metrisk):
2 cm
57 cm
Format:
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Format Pakningsstørrelse
11398934 100 m 2 cm Rulle 1 rulning
11340734 46 cm 57 cm Ark Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398934 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 3004614
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00 DKK
    239.16 DKK / 1 ruller
    Spare 47.84 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Ideel til rutinemæssig og/eller gentagen kromatografi med relativt lave mængder af opløst stof
  • Ren cellulose fremstillet af bomuldslinters uden tilsætningsstoffer
  • Typisk tykkelse: 0,21 mm
  • Typisk lineær flowhastighed: 180 mm/30 min.
  • Glat overflade
  • Anbefales hvor hastighed er vigtig og meget høj opløsning ikke er påkrævet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Grade 4 Chr cellulosekromatografirulle er et 0,21 mm papir til rutinemæssig og/eller gentagen kromatografi, når belastningen er relativt lav.
Dimensioner (L x B) 100 m x 2,0 cm (328,0 ft. x 0,78 in)
Filmtykkelse 0.21 mm
Slutte Glat
Til brug med (applikation) Til rutinemæssig og/eller gentagen kromatografi med relativt lav belastning af opløst stof
Format Rulle
Grad Karakter 4 Chr
Materiale Cellulose
Bredde (engelsk) 0,78 tommer
Bredde (metrisk) 2 cm
Flowhastighed 180 mm/30 min.
Længde (metrisk) 100 m