Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 4 Chr Chromatography Paper
Artikelnummer. 11340734
Skift visning
Længde (metrisk):
46 cm
100 m
Bredde (metrisk):
2 cm
57 cm
Format:
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Format Pakningsstørrelse
11340734 46 cm 57 cm Ark Pakke med 100
11398934 100 m 2 cm Rulle 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11340734 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 3004917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2295.00 DKK
    1928.80 DKK / Pakke med 100
    Spare 366.20 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Ideel til rutinemæssig og/eller gentagen kromatografi med relativt lave mængder af opløst stof
  • Ren cellulose fremstillet af bomuldslinters uden tilsætningsstoffer
  • Typisk tykkelse: 0,21 mm
  • Typisk lineær flowhastighed: 180 mm/30 min.
  • Glat overflade
  • Anbefales hvor hastighed er vigtig og meget høj opløsning ikke er påkrævet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Grade 4 Chr cellulosekromatografirulle er et 0,21 mm papir til rutinemæssig og/eller gentagen kromatografi, når belastningen er relativt lav.
Dimensioner (L x B) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 tommer)
Filmtykkelse 0.21 mm
Slutte Glat
Til brug med (applikation) Til rutinemæssig og/eller gentagen kromatografi med relativt lav belastning af opløst stof
Format Ark
Grad Karakter 4 Chr
Længde (engelsk) 18,11 tommer
Materiale Cellulose
Bredde (engelsk) 22,4 tommer
Bredde (metrisk) 57 cm
Flowhastighed 180 mm/30 min.
Længde (metrisk) 46 cm