Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 3MM Chr kromatografipapir
Længde (metrisk):
10.16 cm
100 m
14 cm
15.2 cm
17.5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
Bredde (metrisk):
2 cm
7.5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12.5 cm
13.34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20.3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Format:
Ark
Rulle
Sheet
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Beskrivelse
Fremstillet udelukkende af højkvalitets bomuldslinters uden tilsætningsstoffer og testet specifikt for kromatografiske teknikker. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatography Paper sikrer vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkningen, der er vigtige ved kemisk adskillelse.
- Glat overflade
- Ingen“ papirfremstilling” additiver —den endelige organiske renhed af disse kromatografipapirer repræsenterer det højeste niveau, der kan opnås uden oxidation og nedbrydning af cellulosefibrene
- Flowhastighed: 130 mm/30 min. (vand)
- Mellem tykkelse: 0,34 mm
- Udbredt til elektroforese, generel kromatografi og blotting-applikationer
Tekniske data
Tekniske data
Oversigt | 0,34 mm Whatman medium tykkelse 3 MM Chr papir |
Dimensioner (L x B) | 18 x 34 cm (7,08 x 13,3 tommer) |
Filmtykkelse | 0.34 mm |
Slutte | Glat |
Til brug med (applikation) | Til applikationer til elektroforese, generel kromatografi og blotting |
Format | Ark |
Grad | 3 MM Chr |
Materiale | Cellulose |
Bredde (engelsk) | 7,08''. |
Bredde (metrisk) | 18 cm |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Whatman™ 3MM Chr kromatografipapir >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion