Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 3MM Chr kromatografipapir
Artikelnummer. 11348924
Længde (metrisk):
10,16 cm
100 m
14 cm
15,2 cm
17,5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
Bredde (metrisk):
2 cm
7,5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12,5 cm
13,34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20,3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Format:
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 11348924
Brand: Cytiva 3030153
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet udelukkende af højkvalitets bomuldslinters uden tilsætningsstoffer og testet specifikt for kromatografiske teknikker. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatography Paper sikrer vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkningen, der er vigtige ved kemisk adskillelse.
  • Glat overflade
  • Ingen“ papirfremstilling” additiver —den endelige organiske renhed af disse kromatografipapirer repræsenterer det højeste niveau, der kan opnås uden oxidation og nedbrydning af cellulosefibrene
  • Flowhastighed: 130 mm/30 min. (vand)
  • Mellem tykkelse: 0,34 mm
  • Udbredt til elektroforese, generel kromatografi og blotting-applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 0,34 mm Whatman medium tykkelse 3 MM Chr papir
Dimensioner (L x B) 15 x 17,5 cm (5,9 x 6,88 tommer)
Filmtykkelse 0.34 mm
Slutte Glat
Til brug med (applikation) Til applikationer til elektroforese, generel kromatografi og blotting
Format Ark
Grad 3 MM Chr
Materiale Cellulose
Bredde (engelsk) 5,9 tommer
Bredde (metrisk) 15 cm
Flowhastighed 130 mm/30 min.
Længde (metrisk) 17,5 cm