Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 3MM Chr kromatografipapir
Længde (metrisk):
10,16 cm
100 m
14 cm
15,2 cm
17,5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
Bredde (metrisk):
2 cm
7,5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12,5 cm
13,34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20,3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Format:
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Beskrivelse
Fremstillet udelukkende af højkvalitets bomuldslinters uden tilsætningsstoffer og testet specifikt for kromatografiske teknikker. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatography Paper sikrer vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkningen, der er vigtige ved kemisk adskillelse.
- Glat overflade
- Ingen“ papirfremstilling” additiver —den endelige organiske renhed af disse kromatografipapirer repræsenterer det højeste niveau, der kan opnås uden oxidation og nedbrydning af cellulosefibrene
- Flowhastighed: 130 mm/30 min. (vand)
- Mellem tykkelse: 0,34 mm
- Udbredt til elektroforese, generel kromatografi og blotting-applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 0,34 mm Whatman medium tykkelse 3 MM Chr papir |
| Dimensioner (L x B) | 12,5 cm x 100 m (4,92 tommer x 328,0 fod) |
| Filmtykkelse | 0.34 mm |
| Slutte | Glat |
| Til brug med (applikation) | Til applikationer til elektroforese, generel kromatografi og blotting |
| Format | Rulle |
| Grad | 3 MM Chr |
| Materiale | Cellulose |
| Bredde (engelsk) | 4,92 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 12,5 cm |
| Vis mere |