Få mere at vide
- Home
- Products
- Partitionskromatografi
- Papirkromatografiprodukter
- Cytiva Whatman™ 3MM Chr kromatografipapir
Cytiva Whatman™ 3MM Chr kromatografipapir
Artikelnummer. 11330744
Skift visning
Længde (metrisk):
10,16 cm
14 cm
15,2 cm
17,5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
100 m
Bredde (metrisk):
2 cm
7,5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12,5 cm
13,34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20,3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Format:
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
22 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Bredde (metrisk) | Format | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 11330744 | 57 cm | 46 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11895375 | 100 m | 2 cm | Rulle | Hver |
| 11348924 | 17,5 cm | 15 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11975194 | 34 cm | 18 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11919197 | 45 cm | 35 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11358934 | 100 m | 7,5 cm | Rulle | Hver |
| 10441412 | 100 m | 10 cm | Rulle | Hver |
| 11338934 | 100 m | 12,5 cm | Rulle | Hver |
| 11380734 | 100 m | 15 cm | Rulle | Hver |
| 11390734 | 100 m | 19 cm | Rulle | Hver |
| 11300744 | 100 m | 23 cm | Rulle | Hver |
| 11310744 | 100 m | 27 cm | Rulle | Hver |
| 11320744 | 20 cm | 20 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 10211031 | 68 cm | 58 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11378924 | 25 cm | 20 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11929197 | 14 cm | 12 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11939197 | 14 cm | 11 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11328934 | 15,2 cm | 20,3 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11949197 | 20 cm | 15 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 10154153 | 10,16 cm | 13,34 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11955477 | 41 cm | 26 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11948915 | 43 cm | 35 cm | Ark | Pakke med 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Artikelnummer.
11330744
Leverandør
Cytiva
Leverandørnr.
3030917
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
5155.00 DKK
2392.87 DKK / Pakke med 100
Spare 2762.13 DKK
53% Slukket
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
2153.58 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28004" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28004" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Fremstillet udelukkende af højkvalitets bomuldslinters uden tilsætningsstoffer og testet specifikt for kromatografiske teknikker. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatography Paper sikrer vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkningen, der er vigtige ved kemisk adskillelse.
- Glat overflade
- Ingen“ papirfremstilling” additiver —den endelige organiske renhed af disse kromatografipapirer repræsenterer det højeste niveau, der kan opnås uden oxidation og nedbrydning af cellulosefibrene
- Flowhastighed: 130 mm/30 min. (vand)
- Mellem tykkelse: 0,34 mm
- Udbredt til elektroforese, generel kromatografi og blotting-applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 0,34 mm Whatman medium tykkelse 3 MM Chr papir |
| Dimensioner (L x B) | 46 x 57 cm (18,11 x 22,44 tommer) |
| Filmtykkelse | 0.34 mm |
| Slutte | Glat |
| Til brug med (applikation) | Til applikationer til elektroforese, generel kromatografi og blotting |
| Format | Ark |
| Grad | 3 MM Chr |
| Materiale | Cellulose |
| Bredde (engelsk) | 18,1 tommer |
| Bredde (metrisk) | 46 cm |
| Flowhastighed | 130 mm/30 min. |
| Længde (metrisk) | 57 cm |
| Vis mere Vis mindre |