Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 3MM Chr kromatografipapir
Længde (metrisk):
10,16 cm
100 m
14 cm
15,2 cm
17,5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
Bredde (metrisk):
2 cm
7,5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12,5 cm
13,34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20,3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Format:
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Beskrivelse
Fremstillet udelukkende af højkvalitets bomuldslinters uden tilsætningsstoffer og testet specifikt for kromatografiske teknikker. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatography Paper sikrer vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkningen, der er vigtige ved kemisk adskillelse.
- Smooth surface
- No “paper making” additives—the final organic purity of these chromatography grade papers represents the highest level that can be achieved without oxidation and degradation of the cellulose fibers
- Flowrate: 130mm/30 min. (water)
- Medium thickness: 0.34mm
- Widely used for electrophoresis, general chromatography, and blotting applications
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 0.34 mm Whatman medium thickness 3 MM Chr paper |
| Dimensioner (L x B) | 15.24 x 20.32 cm (6 x 8 in.) |
| Filmtykkelse | 0.34 mm |
| Slutte | Smooth |
| Til brug med (applikation) | For Electrophoresis, General Chromatography, and Blotting AppliCatIons |
| Format | Ark |
| Grad | 3 MM Chr |
| Længde (engelsk) | 6 x 8 in. |
| Materiale | Cellulose |
| Bredde (engelsk) | 8 in. |
| Vis mere |