Få mere at vide
- Home
- Products
- Partitionskromatografi
- Papirkromatografiprodukter
- Cytiva Whatman™ 3MM Chr kromatografipapir
Cytiva Whatman™ 3MM Chr kromatografipapir
Artikelnummer. 11320744
Skift visning
Længde (metrisk):
10,16 cm
14 cm
15,2 cm
17,5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
100 m
Bredde (metrisk):
2 cm
7,5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12,5 cm
13,34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20,3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Format:
Ark
Rulle
Packungsgröße:
Hver
Pakke med 100
22 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Bredde (metrisk) | Format | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 11320744 | 20 cm | 20 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11330744 | 57 cm | 46 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11895375 | 100 m | 2 cm | Rulle | Hver |
| 11348924 | 17,5 cm | 15 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11975194 | 34 cm | 18 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11919197 | 45 cm | 35 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11358934 | 100 m | 7,5 cm | Rulle | Hver |
| 10441412 | 100 m | 10 cm | Rulle | Hver |
| 11338934 | 100 m | 12,5 cm | Rulle | Hver |
| 11380734 | 100 m | 15 cm | Rulle | Hver |
| 11390734 | 100 m | 19 cm | Rulle | Hver |
| 11300744 | 100 m | 23 cm | Rulle | Hver |
| 11310744 | 100 m | 27 cm | Rulle | Hver |
| 10211031 | 68 cm | 58 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11378924 | 25 cm | 20 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11929197 | 14 cm | 12 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11939197 | 14 cm | 11 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11328934 | 15,2 cm | 20,3 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11949197 | 20 cm | 15 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 10154153 | 10,16 cm | 13,34 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11955477 | 41 cm | 26 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11948915 | 43 cm | 35 cm | Ark | Pakke med 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
11320744
Lieferant
Cytiva
Lieferanten-Nr.
3030861
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
695.00 DKK
602.05 DKK / Pakke med 100
Spare 92.95 DKK
13% Slukket
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fremstillet udelukkende af højkvalitets bomuldslinters uden tilsætningsstoffer og testet specifikt for kromatografiske teknikker. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatography Paper sikrer vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkningen, der er vigtige ved kemisk adskillelse.
- Glat overflade
- Ingen“ papirfremstilling” additiver —den endelige organiske renhed af disse kromatografipapirer repræsenterer det højeste niveau, der kan opnås uden oxidation og nedbrydning af cellulosefibrene
- Flowhastighed: 130 mm/30 min. (vand)
- Mellem tykkelse: 0,34 mm
- Udbredt til elektroforese, generel kromatografi og blotting-applikationer
Spezifikation
Spezifikation
| Oversigt | 0,34 mm Whatman medium tykkelse 3 MM Chr papir |
| Dimensioner (L x B) | 20 x 20 cm (7,87 x 7,87 tommer) |
| Filmtykkelse | 0.34 mm |
| Slutte | Glat |
| Til brug med (applikation) | Til applikationer til elektroforese, generel kromatografi og blotting |
| Format | Ark |
| Grad | 3 MM Chr |
| Materiale | Cellulose |
| Bredde (engelsk) | 7,87 tommer |
| Bredde (metrisk) | 20 cm |
| Flowhastighed | 130 mm/30 min. |
| Længde (metrisk) | 20 cm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?