Få mere at vide
- Home
- Products
- Partitionskromatografi
- Papirkromatografiprodukter
- Cytiva Whatman™ 3MM Chr kromatografipapir
Cytiva Whatman™ 3MM Chr kromatografipapir
Artikelnummer. 10154153
Skift visning
Længde (metrisk):
10,16 cm
14 cm
15,2 cm
17,5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
100 m
Bredde (metrisk):
2 cm
7,5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12,5 cm
13,34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20,3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Format:
Ark
Rulle
Unit Size:
Hver
Pakke med 100
22 product options available for selection
| Product Code. | Længde (metrisk) | Bredde (metrisk) | Format | Unit Size |
|---|---|---|---|---|
| 10154153 | 10,16 cm | 13,34 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11330744 | 57 cm | 46 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11895375 | 100 m | 2 cm | Rulle | Hver |
| 11348924 | 17,5 cm | 15 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11975194 | 34 cm | 18 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11919197 | 45 cm | 35 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11358934 | 100 m | 7,5 cm | Rulle | Hver |
| 10441412 | 100 m | 10 cm | Rulle | Hver |
| 11338934 | 100 m | 12,5 cm | Rulle | Hver |
| 11380734 | 100 m | 15 cm | Rulle | Hver |
| 11390734 | 100 m | 19 cm | Rulle | Hver |
| 11300744 | 100 m | 23 cm | Rulle | Hver |
| 11310744 | 100 m | 27 cm | Rulle | Hver |
| 11320744 | 20 cm | 20 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 10211031 | 68 cm | 58 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11378924 | 25 cm | 20 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11929197 | 14 cm | 12 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11939197 | 14 cm | 11 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11328934 | 15,2 cm | 20,3 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11949197 | 20 cm | 15 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11955477 | 41 cm | 26 cm | Ark | Pakke med 100 |
| 11948915 | 43 cm | 35 cm | Ark | Pakke med 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10154153
Supplier
Cytiva
Supplier No.
30306189
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
187.00 DKK
161.72 DKK / Pakke med 100
Spare 25.28 DKK
13% Slukket
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Add to basket
161.71 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27993" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27993" for at få din tilbudspris.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Fremstillet udelukkende af højkvalitets bomuldslinters uden tilsætningsstoffer og testet specifikt for kromatografiske teknikker. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatography Paper sikrer vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkningen, der er vigtige ved kemisk adskillelse.
- Glat overflade
- Ingen“ papirfremstilling” additiver —den endelige organiske renhed af disse kromatografipapirer repræsenterer det højeste niveau, der kan opnås uden oxidation og nedbrydning af cellulosefibrene
- Flowhastighed: 130 mm/30 min. (vand)
- Mellem tykkelse: 0,34 mm
- Udbredt til elektroforese, generel kromatografi og blotting-applikationer
Specifications
Specifications
| Oversigt | 0,34 mm Whatman medium tykkelse 3 MM Chr papir |
| Dimensioner (L x B) | 10,16 x 13,34 cm (4 x 5,25 tommer) |
| Filmtykkelse | 0.34 mm |
| Slutte | Glat |
| Til brug med (applikation) | Til applikationer til elektroforese, generel kromatografi og blotting |
| Format | Ark |
| Grad | 3 MM Chr |
| Længde (engelsk) | 4 x 5,25 tommer. |
| Materiale | Cellulose |
| Bredde (engelsk) | 5,25 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 13,34 cm |
| Flowhastighed | 130 mm/30 min. |
| Længde (metrisk) | 10,16 cm |
| Show More Show Less |