Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 31ET Chr Chromatography Paper
Artikelnummer. p-3491045
Format:
1000 ark
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 1000
Pakke med 25
Artikelnummer. 11378904
Brand: Cytiva 3031915
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ren cellulose fremstillet af bomuldslinters uden tilsætningsstoffer
  • Typisk tykkelse: 0,50 mm
  • Typisk lineær flowhastighed: 225 mm/30 min.
  • Blød overflade
  • Hovedanvendelse i elektroforese af store molekyler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 31 ET Chr cellulosekromatografirulle er et ekstremt hurtigt 0,50 mm papir til elektroforese af store molekyler.
Dimensioner (L x B) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 tommer)
Filmtykkelse 0.5 mm
Slutte Blød
Til brug med (applikation) Elektroforese af store molekyler
Format Ark
Grad Karakter 31 ET Chr
Materiale Cellulose
Bredde (engelsk) 18,1 tommer
Bredde (metrisk) 46 cm
Flowhastighed 225 mm/30 min.
Længde (metrisk) 57 cm