Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 31ET Chr Chromatography Paper
Artikelnummer. 11999347
Skift visning
Format:
1000 ark
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 1000
Pakke med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Pakningsstørrelse
11999347 1000 ark Pakke med 1000
11378904 Ark Pakke med 25
11338904 Rulle Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11999347 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 3031901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.00 DKK
    621.33 DKK / Pakke med 1000
    Spare 123.67 DKK
    16% Slukket
På lager
Ren cellulose fremstillet af bomuldslinters uden tilsætningsstoffer
  • Typisk tykkelse: 0,50 mm
  • Typisk lineær flowhastighed: 225 mm/30 min.
  • Blød overflade
  • Hovedanvendelse i elektroforese af store molekyler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 31 ET Chr cellulosekromatografirulle er et ekstremt hurtigt 0,50 mm papir til elektroforese af store molekyler.
Dimensioner (L x B) 2 x 5 cm (0,7 x 1,96 tommer)
Filmtykkelse 0.5 mm
Slutte Blød
Til brug med (applikation) Til elektroforese af store molekyler
Format 1000 ark
Grad Karakter 31 ET Chr
Materiale Cellulose
Flowhastighed 225 mm/30 min.