Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 31ET Chr Chromatography Paper
Format:
1000 ark
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 1000
Pakke med 25
Beskrivelse
Ren cellulose fremstillet af bomuldslinters uden tilsætningsstoffer
- Typisk tykkelse: 0,50 mm
- Typisk lineær flowhastighed: 225 mm/30 min.
- Blød overflade
- Hovedanvendelse i elektroforese af store molekyler
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 31 ET Chr cellulosekromatografirulle er et ekstremt hurtigt 0,50 mm papir til elektroforese af store molekyler. |
| Dimensioner (L x B) | 15 cm x 100 m (5,9 tommer x 328,0 fod) |
| Filmtykkelse | 0.5 mm |
| Slutte | Blød |
| Til brug med (applikation) | Elektroforese af store molekyler |
| Format | Rulle |
| Grad | Karakter 31 ET Chr |
| Længde (engelsk) | 328 ft. |
| Materiale | Cellulose |
| Bredde (engelsk) | 5,9 tommer |
| Vis mere |