Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 30 mm SPARTAN™ Regenererede cellulosesprøjtefiltre
Artikelnummer. 10004660
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Mængde:
100/Pk.
50/Pk.
500/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10004660
Brand: Cytiva 10463052
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver reproducerbare resultater fra filtrering af organiske og vandige opløsninger i HPLC. Whatman™ 30 mm Spartan™ Regenererede cellulosesprøjtefiltre er modstandsdygtige over for almindelige HPLC-opløsningsmidler og udviser meget lave niveauer af ekstraherbare stoffer, som ellers kunne forstyrre analysen.
Brugsklar filterenhed med en hydrofil, lavproteinbindende membran lavet af regenereret cellulose og polycarbonathus. Testet og certificeret for fravær af UV-absorberende stoffer ved bølgelængder på 210 og 254nm med vand, methanol og acetonitril.
Funktioner
  • Fremragende kemisk resistens mod standard vandige og organiske HPLC opløsningsmidler
  • Lav dødvolumen (< 10 μl)
Fordele
  • Alsidig— Anvendes til enhver applikation, der kræver en kemisk resistent hydrofil, lavt proteinbindende membran.
  • Dokumenteret batch-to-batch kvalitet og konsistens sikrer reproducerbare resultater
  • Mini-Tip udløb er ideel til filtrering i meget små prøveflasker
  • Oprensning af vandige og organiske opløsninger
  • Filtrering af proteinopløsninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farvekode Lysebrun
Materiale (membran) Regenereret cellulose
Porestørrelse 0,45 μm
Til brug med (applikation) Filtrering af organiske og vandige opløsninger i HPLC med reproducerbare resultater; Oprensning af vandige og organiske opløsninger; Filtrering af proteinopløsninger
Materiale til hus Polypropylen
Indløbsstil Luer-lås hun
Outlet stil Mand Luer
Mængde 500/Pk.
Type Sprøjtefilter
Diameter (metrisk) 30 mm