Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 3μ m Porestørrelse (ME 29) Blandede celluloseestermembraner, almindelige
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Materiale: Blandet Celluloseester
- Materiale (membran): ME 29
- Filtertype: Almindelig
- Porestørrelse: 3μ m
- Autoklaverbar: Ja
- Sterilitet: Ikke-steril
- Boblepunkt: 1,3 bar
- Flowhastighed: 1,2 sek./100 ml/12,5 cm² (påΔ p = 0,9 bar)
- Gasflowhastighed: 6,7 sek./100 ml (vedΔ p = 3 mbar)
- Til brug med (applikation): Filtrering, cytologi, luftovervågning, vandige HPLC-prøver, biologiske assays
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Materiale | MCE |
Materiale (membran) | MIG 29 |
Porestørrelse | 3 μm |
Sterilitet | Ikke steril |
Flowhastighed | 1,2 sek./100 ml/12,5 cm² (påΔ p = 0,9 bar) |
Til brug med (applikation) | Filtrering, cytologi, luftovervågning, vandige HPLC-prøver, biologiske assays |
Gasflowhastighed | 6,7 sek./100 ml (klΔ p = 3 mbar) |
Overfladetype | Almindelig |
Diameter (engelsk) | 1,85 tommer. |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- ||Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitrocellulose
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Whatman™ 3μ m Porestørrelse (ME 29) Blandede celluloseestermembraner, almindelige >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion