Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 3μ m Porestørrelse (ME 29) Blandede celluloseestermembraner, almindelige
Artikelnummer. 11385034
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11385034
Brand: Cytiva 10400706
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Whatman™ (ME 29) Blandede celluloseestermembraner, almindelige er særligt effektive i applikationer, der kræver højere flowhastigheder og større volumenfiltrering, herunder klaring eller sterilisering af vandige opløsninger, partikelanalyse og fjernelse, luftovervågning og mikrobiel analyse.
  • Materiale: Blandet Celluloseester
  • Materiale (membran): ME 29
  • Filtertype: Almindelig
  • Porestørrelse: 3μ m
  • Autoklaverbar: Ja
  • Sterilitet: Ikke-steril
  • Boblepunkt: 1,3 bar
  • Flowhastighed: 1,2 sek./100 ml/12,5 cm² (påΔ p = 0,9 bar)
  • Gasflowhastighed: 6,7 sek./100 ml (vedΔ p = 3 mbar)
  • Til brug med (applikation): Filtrering, cytologi, luftovervågning, vandige HPLC-prøver, biologiske assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale MCE
Materiale (membran) MIG 29
Porestørrelse 3 μm
Sterilitet Ikke steril
Flowhastighed 1,2 sek./100 ml/12,5 cm² (påΔ p = 0,9 bar)
Til brug med (applikation) Filtrering, cytologi, luftovervågning, vandige HPLC-prøver, biologiske assays
Gasflowhastighed 6,7 sek./100 ml (klΔ p = 3 mbar)
Overfladetype Almindelig
Diameter (engelsk) 0,98 tommer
Diameter (metrisk) 25 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • ||Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitrocellulose