Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 3 Chr Chromatography Paper
Artikelnummer. 11330734
Skift visning
Længde (metrisk):
57 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11330734 57 cm Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11330734 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 3003917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3680.00 DKK
    3094.06 DKK / Pakke med 100
    Spare 585.94 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Ren cellulose fremstillet af bomuldslinters uden tilsætningsstoffer
  • Typisk tykkelse: 0,36 mm
  • Typisk lineær flowhastighed: 130 mm/30 min.
  • Generelle applikationer med medium/tung belastning af opløste stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Grade 3 Chr cellulosekromatografiark er et 0,36 mm papir til generelle applikationer med medium/tung fyldning af opløst stof.
Dimensioner (L x B) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 tommer)
Filmtykkelse 0.36 mm
Til brug med (applikation) Til almene anvendelser med medium/tung belastning af opløst stof, bruges ofte til separation af uorganiske forbindelser og til elektroforese
Format Ark
Grad Grad 3 Chr
Materiale Cellulose
Bredde (engelsk) 18,1 tommer
Bredde (metrisk) 46 cm
Flowhastighed 130 mm/30 min.
Længde (metrisk) 57 cm