Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 1PS engangsfasesepareringspapir
Artikelnummer. p-118031
Diameter (metrisk) indvendig:
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11320664
Brand: Cytiva 2200090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skaber et hydrofobt filter, der kan erstatte skilletragt i nogle applikationer. Whatman™ 1PS engangsfasesepareringspapir er imprægneret med stabil silikone for at tillade opløsningsmiddelfaser at passere igennem, mens de vandige faser bibeholdes.
Passerer organiske opløsningsmiddelfaser, der er lettere eller tungere end vand, men bevarer vandfasen.
  • Hydrofobisk
  • Brug foldet i konisk tragt
  • Engangs
  • Eliminerer behovet for vask og tørring af skilletragte, krydskontaminering
Ordreinfo
I cirkler med en diameter på 7 til 24 cm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Glasfiber/Silicone
Til brug med (applikation) Væskefaseseparation
Type Separator papir
Volumen (engelsk) 0,50 oz.
Volumen (metrisk) 15 mL
Diameter (engelsk) Indvendig 3,54''.
Diameter (metrisk) indvendig 90 mm