Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 1PS engangsfasesepareringspapir
Diameter (metrisk) indvendig:
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Skaber et hydrofobt filter, der kan erstatte skilletragt i nogle applikationer. Whatman™ 1PS engangsfasesepareringspapir er imprægneret med stabil silikone for at tillade opløsningsmiddelfaser at passere igennem, mens de vandige faser bibeholdes.
Passerer organiske opløsningsmiddelfaser, der er lettere eller tungere end vand, men bevarer vandfasen.
- Hydrofobisk
- Brug foldet i konisk tragt
- Engangs
- Eliminerer behovet for vask og tørring af skilletragte, krydskontaminering
Ordreinfo
I cirkler med en diameter på 7 til 24 cm.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glasfiber/Silicone |
| Til brug med (applikation) | Væskefaseseparation |
| nr. pr. pakke | 100 pakke |
| Type | Separator papir |
| Volumen (engelsk) | 1,18 oz. |
| Volumen (metrisk) | 35 mL |
| Diameter (engelsk) Indvendig | 4,92 tommer. |
| Diameter (metrisk) indvendig | 125 mm |