Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 1PS engangsfasesepareringspapir
Artikelnummer. 10272081
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig Pakningsstørrelse
10272081 150 mm Pakke med 100
11320664 90 mm Pakke med 100
11330664 110 mm Pakke med 100
11340664 125 mm Pakke med 100
11318854 240 mm Pakke med 100
11360664 185 mm Pakke med 100
11310664 70 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10272081 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 2200150
På lager
Skaber et hydrofobt filter, der kan erstatte skilletragt i nogle applikationer. Whatman™ 1PS engangsfasesepareringspapir er imprægneret med stabil silikone for at tillade opløsningsmiddelfaser at passere igennem, mens de vandige faser bibeholdes.
Passerer organiske opløsningsmiddelfaser, der er lettere eller tungere end vand, men bevarer vandfasen.
  • Hydrofobisk
  • Brug foldet i konisk tragt
  • Engangs
  • Eliminerer behovet for vask og tørring af skilletragte, krydskontaminering
Ordreinfo
I cirkler med en diameter på 7 til 24 cm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Glasfiber/Silicone
Til brug med (applikation) Væskefaseseparation
nr. pr. pakke 100 pakke
Type Separator papir
Volumen (engelsk) 2,53 oz.
Volumen (metrisk) 75 mL
Diameter (engelsk) Indvendig 5,9 tommer
Diameter (metrisk) indvendig 150 mm