Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 17 Chr Chromatography Paper
Artikelnummer. 11398844
Skift visning
Længde (metrisk):
7 cm
57 cm
Bredde (metrisk):
9 cm
46 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
11398844 7 cm 9 cm Pakke med 100
11350734 57 cm 46 cm Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398844 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 3017820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.00 DKK
    593.55 DKK / Pakke med 100
    Spare 113.45 DKK
    16% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikrer vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkningen, som er vigtig ved kemiske adskillelser. Whatman™ 17 Chr Chromatography Paper er også meget udbredt til protein- og nukleinsyreblotting.
Ren cellulose fremstillet udelukkende af bomuldslinters af højeste kvalitet uden tilsætningsstoffer af nogen art. Fremstillet og testet specifikt til kromatografiske teknikker for at sikre vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkning, der er vigtig ved kemiske separationer.
  • Typisk tykkelse: 0,92 mm
  • Typisk lineær flowhastighed: 190 mm/30 min.
  • Glat overflade
  • Velegnet til de tungeste belastninger, præparativ papirkromatografi og elektroforese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 17 Chr cellulosekromatografirulle er et 0,92 mm papir højabsorberende papir til præparativ papirkromatografi og elektroforese.
Dimensioner (L x B) 7 x 9 cm (2,7 x 3,54 tommer)
Filmtykkelse 0.92 mm
Slutte Glat
Til brug med (applikation) Til de tungeste belastninger og et fremragende valg til præparativ papirkromatografi og elektroforese
Format Ark
Grad 17. klasse Chr
Længde (engelsk) 2,7 tommer
Materiale Cellulose
Bredde (engelsk) 3,54''.
Bredde (metrisk) 9 cm
Flowhastighed 190 mm/30 min.
Længde (metrisk) 7 cm