Få mere at vide
Cytiva™ Whatman™ 17 Chr Chromatography Paper
Beskrivelse
Sikrer vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkningen, som er vigtig ved kemiske adskillelser. Whatman™ 17 Chr Chromatography Paper er også meget udbredt til protein- og nukleinsyreblotting.
Ren cellulose fremstillet udelukkende af bomuldslinters af højeste kvalitet uden tilsætningsstoffer af nogen art. Fremstillet og testet specifikt til kromatografiske teknikker for at sikre vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkning, der er vigtig ved kemiske separationer.
- Typisk tykkelse: 0,92 mm
- Typisk lineær flowhastighed: 190 mm/30 min.
- Glat overflade
- Velegnet til de tungeste belastninger, præparativ papirkromatografi og elektroforese
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 17 Chr cellulosekromatografirulle er et 0,92 mm papir højabsorberende papir til præparativ papirkromatografi og elektroforese. |
| Dimensioner (L x B) | 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 tommer) |
| Filmtykkelse | 0.92 mm |
| Slutte | Glat |
| Til brug med (applikation) | Til de tungeste belastninger og et fremragende valg til præparativ papirkromatografi og elektroforese |
| Format | Ark |
| Grad | 17. klasse Chr |
| Materiale | Cellulose |
| Bredde (engelsk) | 18,1 tommer |
| Bredde (metrisk) | 46 cm |
| Vis mere |