Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 1 Chr kromatografipapir
Længde (metrisk):
100 m
20 cm
25 cm
57 cm
Bredde (metrisk):
2 cm
3,8 cm
4 cm
20 cm
25 cm
46 cm
Format:
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Description
Sikrer vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkningen, som er vigtig ved kemiske adskillelser. Whatman™ 1 Chr Chromatography Paper er også meget udbredt til protein- og nukleinsyreblotting.
Ren cellulose fremstillet udelukkende af bomuldslinters af højeste kvalitet uden tilsætningsstoffer af nogen art. Fremstillet og testet specifikt til kromatografiske teknikker for at sikre vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkning, der er vigtig ved kemiske separationer.
- Typisk tykkelse: 0,18 mm
- Lineær flowhastighed: 130 mm/30 min.
- Glat overflade
- Til generelle analytiske adskillelser
Specifications
Specifications
| Oversigt | 1 Chr cellulosekromatografirulle er et 0,18 mm papir til generelle analytiske separationer. |
| Dimensioner (L x B) | 38,1 cm x 91,44 m (1,5 tommer x 300 fod) |
| Filmtykkelse | 0.18 mm |
| Slutte | Glat |
| Til brug med (applikation) | Til generelle analytiske adskillelser |
| Format | Rulle |
| Grad | Grad 1 Chr |
| Materiale | Cellulose |
| Bredde (engelsk) | 1,5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 3,8 cm |
| Show More |