Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 1 Chr kromatografipapir
Artikelnummer. 11320724
Skift visning
Længde (metrisk):
20 cm
25 cm
57 cm
100 m
Bredde (metrisk):
2 cm
3,8 cm
4 cm
20 cm
25 cm
46 cm
Format:
Ark
Rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Format unitSize
11320724 100 m 2 cm Rulle Hver
11390724 20 cm 20 cm Ark Pakke med 100
10387291 100 m 4 cm Rulle Hver
11310734 57 cm 46 cm Ark Pakke med 100
11388804 100 m 3,8 cm Rulle Hver
11300734 25 cm 25 cm Ark Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11320724 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 3001614
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikrer vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkningen, som er vigtig ved kemiske adskillelser. Whatman™ 1 Chr Chromatography Paper er også meget udbredt til protein- og nukleinsyreblotting.
Ren cellulose fremstillet udelukkende af bomuldslinters af højeste kvalitet uden tilsætningsstoffer af nogen art. Fremstillet og testet specifikt til kromatografiske teknikker for at sikre vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkning, der er vigtig ved kemiske separationer.
  • Typisk tykkelse: 0,18 mm
  • Lineær flowhastighed: 130 mm/30 min.
  • Glat overflade
  • Til generelle analytiske adskillelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1 Chr cellulosekromatografirulle er et 0,18 mm papir til generelle analytiske separationer.
Dimensioner (L x B) 2,0 cm x 100 m (0,7 tommer x 328,0 fod)
Filmtykkelse 0.18 mm
Slutte Glat
Til brug med (applikation) Til generelle analytiske adskillelser
Format Rulle
Grad Grad 1 Chr
Materiale Cellulose
Bredde (engelsk) 0,78 tommer
Bredde (metrisk) 2 cm
Flowhastighed 130 mm/30 min.
Længde (metrisk) 100 m