Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 0,8μ m Porestørrelse (ME 27) Blandede celluloseestermembraner, almindelige
Diameter (metrisk):
25 mm
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
- Materiale: Blandet Celluloseester
- Materiale (membran): ME 27
- Filtertype: Almindelig
- Porestørrelse: 0,8μ m
- Autoklaverbar: Ja
- Sterilitet: Ikke-steril
- Boblepunkt: 1,3 bar
- Flowhastighed: 2,8 sek./100 ml/12,5 cm² (påΔ p = 0,9 bar)
- Gasflowhastighed: 11,6 sek./100 ml (klΔ p = 3 mbar)
- Til brug med (applikation): Filtrering, cytologi, luftovervågning, vandige HPLC-prøver, biologiske assays
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bubble Point | 1,3 bar |
| Materiale | MCE |
| Materiale (membran) | MIG 27 |
| Porestørrelse | 0,8μ m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Flowhastighed | 2,8 sek./100 ml/12,5 cm⊃ (påΔ p = 0,9 bar) |
| Til brug med (applikation) | Filtrering, cytologi, luftovervågning, vandige HPLC-prøver, biologiske assays |
| Gasflowhastighed | 11,6 sek./100 ml (klΔ p = 3 mbar) |
| Gitter farve | Almindelig |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- ||Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitrocellulose