Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 0,8μ m Porestørrelse (ME 27) Blandede celluloseestermembraner, almindelige
Artikelnummer. 11325024
Diameter (metrisk):
25 mm
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 11325024
Brand: Cytiva 10400914
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Whatman™ (ME 27) Blandede celluloseestermembraner, almindelige er særligt effektive i applikationer, der kræver højere flowhastigheder og større volumenfiltrering, herunder klaring eller sterilisering af vandige opløsninger, partikelanalyse og fjernelse, luftovervågning og mikrobiel analyse.
  • Materiale: Blandet Celluloseester
  • Materiale (membran): ME 27
  • Filtertype: Almindelig
  • Porestørrelse: 0,8μ m
  • Autoklaverbar: Ja
  • Sterilitet: Ikke-steril
  • Boblepunkt: 1,3 bar
  • Flowhastighed: 2,8 sek./100 ml/12,5 cm² (påΔ p = 0,9 bar)
  • Gasflowhastighed: 11,6 sek./100 ml (klΔ p = 3 mbar)
  • Til brug med (applikation): Filtrering, cytologi, luftovervågning, vandige HPLC-prøver, biologiske assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bubble Point 1,3 bar
Materiale MCE
Materiale (membran) MIG 27
Porestørrelse 0,8μ m
Sterilitet Ikke steril
Flowhastighed 2,8 sek./100 ml/12,5 cm⊃ (påΔ p = 0,9 bar)
Til brug med (applikation) Filtrering, cytologi, luftovervågning, vandige HPLC-prøver, biologiske assays
Gasflowhastighed 11,6 sek./100 ml (klΔ p = 3 mbar)
Gitter farve Almindelig
Overfladetype Almindelig
Diameter (engelsk) 1,97 tommer.
Diameter (metrisk) 50 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ME27, 0.8 µm 50 mm, 100 pack
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.