Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 0,8μ m porestørrelse (ME 27) Blandede celluloseestermembraner, hvid/sort gitter
Artikelnummer. 11959217
Filtertype:
Gitteret filter med pude
Gitteret filter uden pude
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11959217
Brand: Cytiva 10408970
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Whatman™ (ME 27) Blandede celluloseestermembraner, hvid/sort gitter er særligt effektive i applikationer, der kræver højere flowhastigheder og større volumenfiltrering. Leveres med klart definerede gitterlinjer med jævne mellemrum for at hjælpe med mikrobiologisk kolonitælling.
  • Materiale: Blandet Celluloseester
  • Materiale (membran): ME 27
  • Porestørrelse: 0,8μ m
  • Størrelse (metrisk) Gitter: 3,1 mm
  • Farve: Hvid
  • Gitterfarve: Sort
  • Autoklaverbar: Ja
  • Sterilitet: Steril
  • Tykkelse (metrisk): 140μ m
  • Diameter (metrisk): 47 mm
  • Flowhastighed: 2,8 sek./100 ml/12,5 cm² (påΔ p = 0,9 bar)
  • Gasflowhastighed: 11,6 sek./100 ml (klΔ p = 3 mbar)
  • Boblepunkt: 1,3 bar
  • Til brug med (applikation): Filtrering, cytologi, luftovervågning, vandige HPLC-prøver, biologiske assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bubble Point 1,3 bar
Farve Hvid
Filtertype Gitteret filter uden pude
Materiale MCE
Materiale (membran) MIG 27
Porestørrelse 0,8μ m
Sterilitet Steril
Flowhastighed 2,8 sek./100 ml/12,5 cm2 ( klΔ p = 0,9 bar)
Til brug med (applikation) Filtrering, cytologi, luftovervågning, vandige HPLC-prøver, biologiske assays
Gasflowhastighed 11,6 sek./100 ml (klΔ p = 3 mbar)
Gitter farve Sort
Mængde 100 Pk.
Størrelse (metrisk) gitter 3.1 mm
Tykkelse (engelsk) 0,006 tommer.
Tykkelse (metrisk) 140μ m
Diameter (engelsk) 1,85 tommer.
Diameter (metrisk) 47 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitrocellulose