Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimtech™ WetTask™ Rullevisker dispenserspand
Artikelnummer. 15391978 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Skift visning
Montering:
Fritstående
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Montering Pakningsstørrelse
15391978 Fritstående Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 15391978 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7919
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00 DKK
    225.07 DKK / Pakke med 4
    Spare 1319.93 DKK
    85% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kimtech™ WetTask™ Roll Wiper Dispenser Spand ideel til travle industri- og sundhedsmiljøer.
  • Genopfyldeligt, lufttæt aftørringssystem ved hjælp af gennemblødte klude for at hjælpe med at kontrollere omkostningerne til opløsningsmidler og desinfektionsmidler
  • Forbedrer sikkerheden ved at reducere spild
  • Ideel til: aftørring og klargøring af industri- og sundhedsoverflader med dit valgte opløsningsmiddel, kemikalier, rengøringsmiddel
  • Stor, perforeret rulle til brug i travle områder
  • Kan bruges med en række mobile eller monterede dispenseringssystemer for at hjælpe med at kontrollere brugen og reducere spild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dispenser spand
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 44.5 x 35 cm
Længde (engelsk) 17,5''
Længde (metrisk) 44.5 cm
Bredde (engelsk) 8,7 tommer
Bredde (metrisk) 22 cm
Højde (engelsk) 13,8 tommer
Højde (metrisk) 35 cm
Holder Servietter
Materiale Plast
Montering Fritstående
Antal rum 1
Produkt stil Åbn Top