Få mere at vide
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Polytex™ Vådservietter
Beskrivelse
- Opløsningsmiddelbestandig og vaskbar
- 100% polypropylen stof, blå
- Fremstillet på en rulle eller stak
- Robust og fnugfri
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vådservietter |
| Længde (metrisk) | 42 cm |
| Bredde (metrisk) | 40 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Absorberingsevne | Høj |
| Farve | Blå |
| Dimensioner (L x B) | 40 x 32 cm |
| Til brug med (applikation) | Til mange applikationer |
| Emballagemængde | 36 kartoner |