Få mere at vide
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Polytex™ Vådservietter
Artikelnummer. 10299831
Skift visning
Dimensioner (L x B):
190 m x 32 cm
40 x 32 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10299831 190 m x 32 cm 1 rulning
10406671 40 x 32 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10299831 Leverandør ZVG Zellstoff Vertrieb™ Leverandørnr. 1116500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.00 DKK
    340.94 DKK / 1 ruller
    Spare 29.06 DKK
    7% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bruge ZVG Zellstoff Vertrieb™ Polytex™ Vådservietter til alle dine sanitære behov for våd aftørring. De er et rent og økonomisk alternativ til en bred vifte af applikationer.
  • Opløsningsmiddelbestandig og vaskbar
  • 100% polypropylen stof, blå
  • Fremstillet på en rulle eller stak
  • Robust og fnugfri
Tekniske data
Produkttype Vådservietter
Længde (metrisk) 190 m
Bredde (metrisk) 32 cm
Materiale Polypropylen
Absorberingsevne Høj
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 190 m x 32 cm
Til brug med (applikation) Til mange applikationer
Emballagemængde 1 rulle, 54/Palle