Få mere at vide
Invitrogen™ WesternDot™ 625 Western Blot-sæt
Reaktivitet:
Kanin
Mus
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De WesternDot 625 Western Blot kits kombinerer de unikke egenskaber ved Qdot 625 nanokrystaller med streptavidin-biotin-interaktionen med høj affinitet for at tillade enkel, meget følsom påvisning af proteiner på western blots. De WesternDot kits indeholder optimerede, brugsklare eller klar-til-fortyndede reagenser til følsom immundetektering af proteiner immobiliseret på nitrocellulose (NC) eller polyvinylidendifluorid (PVDF) membraner.
WesternDot 625 Western Blot-sæt bruger ekstremt lys Qdot 625 nanokrystaller og inkluderer reagenser til følsom billeddannelse af proteiner, der er sonderet med primære muse- eller kaninantistoffer.
Funktionerne omfatter:
• Detektionsydeevne og brugervenlighed overstiger eksisterende ECL-baserede metoder
• Gør brug af ekstremt lyse Qdot 625 streptavidin-konjugat for at muliggøre direkte billeddannelse af blots og samtidig undgå behovet for at bruge tid og penge på at optimere flere eksponeringer til film i mørke
• Indeholder reagenser tilstrækkeligt til 20 mini-gel blots (7 x 10 cm/blot)
Funktionerne omfatter:
• Detektionsydeevne og brugervenlighed overstiger eksisterende ECL-baserede metoder
• Gør brug af ekstremt lyse Qdot 625 streptavidin-konjugat for at muliggøre direkte billeddannelse af blots og samtidig undgå behovet for at bruge tid og penge på at optimere flere eksponeringer til film i mørke
• Indeholder reagenser tilstrækkeligt til 20 mini-gel blots (7 x 10 cm/blot)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • WesternDot™ Blokerende buffer, komponent A • Vaskebuffer, komponent B • Biotin-XX gede anti-kanin IgG (H+L), komponent C • Qdot™ 625 Streptavidin-konjugat, komponent D • WesternDot™ Farvningsskål, Komponent E Opbevares ved 4 °C, Må ikke fryses. |
| Detektionssted | In-Blot Detektion |
| Farve | Rød |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | iBlot, fotografisk Imager |
| Etiket eller farvestof | Qdot 625 |
| Produkttype | 625 Goat Anti-Rabbit Western Blot Kit |
| Etikettype | Qdot Nanokrystaller |
| Produktlinje | Molekylær Probes™ , WesternDot™ |
| Mængde | 1 sæt |
| Vis mere |