Få mere at vide
PEPperCHIP™ West Nile Virus Proteome Microarray
Beskrivelse
- Microarray indhold: Genom polyprotein af West Nile virus spaltet i 13 kæder: peptid 2k, capsidprotein C, prM, peptid pr, lille kappeprotein M, kappeprotein E, ikke-strukturelt protein 1, ikke-strukturelt protein 2A, serinproteaseunderenhed NS2B, serinprotease NS3, ikke-strukturelt protein 4A, ikke-strukturelt RNA-protein NS5, ikke-strukturelt RNA-protein NS5,
- Peptidlængde/Overlapning: 15 aa/ 14 aa
- Antal peptider: 3430 trykt i to eksemplarer og HA, polio og c-Myc kontrolpeptider
Tekniske data
Tekniske data
| Belægning | PEGMA/PMMA |
| Oversigt | 1 array kopi pr. microarray |
| Mængde | 1 Slide |
| Metode til vedhæftning | Kombinatorisk peptidsyntese ved aminosyrelaserprint |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015 |
| Farve | Klarhed |
| Regulatorisk status | RUO |
| Stregkode | Individuel stregkode for hvert mikroarray |
| Materiale | Mikroskopisk glas |
| Vis mere |