Learn More
West Nile Virus MP Antibody, HRP, R&D Systems™
Product Code. 18614406 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18614406 0.1 mL 0.1mL
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18614406 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP241052H
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
West Nile Virus MP Polyclonal antibody specifically detects West Nile Virus MP in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen West Nile Virus MP
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate HRP
Dilution ELISA
Formulation PBS
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 15 amino acids near the middle of the West Nile Virus MP. The immunogen is located within amino acids 190 - 240. Amino Acid Squence: CTKTRHSRRSRRSLT
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primary or Secondary Primary
Target Species Virus
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.