Beskrivelse
Vask 96- eller 384-brøndplader sikkert med Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa Microplate Washer, en brugervenlig mikroplade-strip vaskemaskine til rutinemæssige ELISA anvendelser. Designet til høj ydeevne og alsidighed, nyd brugervenligheden og bekvemmeligheden gennem en grafisk grænseflade, lokal sprogversion og USB portering.
Forenkle din ELISA arbejdsgang ved at bruge vores eGuide (elisaguide.thermoscientific.com) til at se vores komplette portefølje til alle dine ELISA behov.
Nem og praktisk at bruge
- Stort farvedisplay og tastatur for nem og bekvem brug
- Tydeligt display viser alt på én skærm
- Brugergrænsefladen er logisk og intuitiv, hvilket muliggør hurtig protokoludvikling
- Brugervenlig software kræver minimal træning for hurtig opstart
Pålidelig og sikker præstationsevne
- Flasker uden tryk er sikre at bruge
- Væskeniveausensorer er til stede i både vaske- og affaldsflasker
- Automatiske skylnings- og primefunktioner sikrer sikker præstationsevne
- Aerosoldæksel forhindrer aerosoldannelse af infektionssygdomme
- Pladesensor genkender, hvis plade er til stede
Optimal vaskeevne
- Sweep-tilstand garanterer et ekstremt lavt restvolumen i brønden, hvilket resulterer i pålidelige assayresultater
- Vaskeevnen er yderligere optimeret af justerbare parametre såsom dispensering og aspirationshøjde og aspirationshastighed
Tilføjet alsidighed
- En USB port til overførsel af protokoller mellem flere vaskemaskiner samt til udskrivning af rapporter og logfiler
- Specielt designet 2x8 celle vaskehoved fås til cellevask
- To 1x8 vaskehoveder, to vaskeflasker og en skylleflaske, valgfri to 1x12 vaskehoveder, 1x16 vaskehoveder og 2x8 celle vaskehoveder giver øget fleksibilitet
- Mulighed for tilslutning til automationsanlæg
Anbefalet til:
ELISA-baserede assays, cellevask
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | < 5 % @ 300 μl, med nx 8 eller nx 12 vaskehoved; < 5 % @ 250 μl, med 2 x 8 celler vaskehoved; < 5 % @ 100 μl, med 1 x 16 vaskehoved |
| Certificeringer/compliance | CE-mærke |
| Forbindelser | USB |
| Vaske-/affaldsflaskekapacitet | 3 |
| Flasker | Vaskeflaske (2 x 2 l), Skylleflaske (1 x 2 l), Affaldsflaske (1 x 4 l) |
| Præcision | < 3 % (CV) @ μ300 l, med nx 8 eller nx 12 vaskehoveder |
| Dispenseringsvolumen | 50 til 400μ l (96); 20 til 120μ l (384) |
| Vask hoveder | Op til to 1 x 12 vaskehoveder og valgfri op til to 1 x 8 vaskehoveder og 2 x 8 celle vaskehoveder til 96 brøndsplade; 1 x 16 vaskehoved til 384 brøndsplade |
| Plade Type | 96 og 384-brøndsplader |
| Restvolumen | <2 μl |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskning.