Få mere at vide
Thermo Scientific™ Wellwash™ Vaskemaskine til mikroplader
Artikelnummer. 11708016 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
Wellwash 1x12
Wellwash 1x8
Wellwash Versa 2x12
Wellwash Versa 2x8
Flasker:
Vaskeflaske (2 l), affaldsflaske (2 l)
Vaskeflaske (2 x 2 l), Skylleflaske (1 x 2 l), Affaldsflaske (1 x 4 l)
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Flasker Pakningsstørrelse
11708016 Wellwash 1x8 Vaskeflaske (2 l), affaldsflaske (2 l) Hver
11555485 Wellwash Versa 2x8 Vaskeflaske (2 x 2 l), Skylleflaske (1 x 2 l), Affaldsflaske (1 x 4 l) Hver
12000121 Wellwash Versa 2x8 Vaskeflaske (2 x 2 l), Skylleflaske (1 x 2 l), Affaldsflaske (1 x 4 l) -
15174725 Wellwash 1x12 Vaskeflaske (2 l), affaldsflaske (2 l) Hver
15184725 Wellwash Versa 2x12 Vaskeflaske (2 x 2 l), Skylleflaske (1 x 2 l), Affaldsflaske (1 x 4 l) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11708016 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 5165000
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Vask 96- eller 384-brøndplader sikkert med Versa Microplate Washer, en brugervenlig mikroplade-strip vaskemaskine til rutinemæssige ELISA anvendelser.
Vask 96- eller 384-brøndplader sikkert med Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa Microplate Washer, en brugervenlig mikroplade-strip vaskemaskine til rutinemæssige ELISA anvendelser. Designet til høj ydeevne og alsidighed, nyd brugervenligheden og bekvemmeligheden gennem en grafisk grænseflade, lokal sprogversion og USB portering.
Forenkle din ELISA arbejdsgang ved at bruge vores eGuide (elisaguide.thermoscientific.com) til at se vores komplette portefølje til alle dine ELISA behov.
Nem og praktisk at bruge
  • Stort farvedisplay og tastatur for nem og bekvem brug
  • Tydeligt display viser alt på én skærm
  • Brugergrænsefladen er logisk og intuitiv, hvilket muliggør hurtig protokoludvikling
  • Brugervenlig software kræver minimal træning for hurtig opstart
Pålidelig og sikker præstationsevne
  • Flasker uden tryk er sikre at bruge
  • Væskeniveausensorer er til stede i både vaske- og affaldsflasker
  • Automatiske skylnings- og primefunktioner sikrer sikker præstationsevne
  • Aerosoldæksel forhindrer aerosoldannelse af infektionssygdomme
  • Pladesensor genkender, hvis plade er til stede
Optimal vaskeevne
  • Sweep-tilstand garanterer et ekstremt lavt restvolumen i brønden, hvilket resulterer i pålidelige assayresultater
  • Vaskeevnen er yderligere optimeret af justerbare parametre såsom dispensering og aspirationshøjde og aspirationshastighed
Tilføjet alsidighed
  • En USB port til overførsel af protokoller mellem flere vaskemaskiner samt til udskrivning af rapporter og logfiler
  • Specielt designet 2x8 celle vaskehoved fås til cellevask
  • To 1x8 vaskehoveder, to vaskeflasker og en skylleflaske, valgfri to 1x12 vaskehoveder, 1x16 vaskehoveder og 2x8 celle vaskehoveder giver øget fleksibilitet
  • Mulighed for tilslutning til automationsanlæg
Anbefalet til:
ELISA-baserede assays, cellevask
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed < 5 % @ 300 μl
Certificeringer/compliance CE-mærke
Forbindelser USB
Vaske-/affaldsflaskekapacitet 1
Flasker Vaskeflaske (2 l), affaldsflaske (2 l)
Præcision < 3 % (CV) @ 300 μl (96-brøndsplade)
Dispenseringsvolumen 50 til 400μ l
Vask hoveder 1 x 8
Plade Type 96-brøndsplade
Restvolumen <2 μl
Vægt (metrisk) 8 kg
Vask volumen 50 til 1.000μ l
Vise LCD
Til brug med (applikation) ELISA-baserede assays
Frekvens 50/60 Hz
Model- Wellwash 1x8
Cellevask Nej
Inkluderer 1x2 l vaskeflaske, 1x2 l affaldsflaske, 1x8 l vaskehoved og aerosoldæksel.
Bredde (engelsk) 15,2 tommer
Bredde (metrisk) 385 mm
Højde (engelsk) 13,6 tommer
Højde (metrisk) 345 cm
Dybde (engelsk) 9,4 tommer
Dybde (metrisk) 240 mm
Automationsgrænseflade Nej
Vægt (engelsk) 17.6 lb.
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Prime Volume 5 til 100 ml
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.