Få mere at vide
Thermo Scientific™ Wellcogen™ Strep B hurtig latexagglutinationstest, Wellcogen Strep B 30 Pk
Artikelnummer. 11903172
Skift visning
Mængde:
30 test/sæt
Pakningsstørrelse:
30 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11903172 30 test/sæt 30 tests
1 options
Artikelnummer. 11903172 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R30858701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1800.00 DKK
    1139.57 DKK / 30 tests
    Spare 660.43 DKK
    36% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Detekter hurtigt antigener mod Streptococcus gruppe B, der findes i human cerebrospinalvæske (CSF), serum, urin eller blodkulturer ved latexagglutination.
Wellcogen™ Strep B er en hurtig latextest til brug ved kvalitativ påvisning af antigen fra gruppe B streptokokker, til stede i kropsvæsker som følge af infektion1 eller i blodkulturer. BEMÆRK: Test udført direkte på kliniske prøver er beregnet til screeningsformål og bør supplere, ikke erstatte, dyrkningsprocedurer. Resultater skal bruges sammen med andre data; fx symptomer, resultater af andre tests, kliniske indtryk mm.
Brug denne hurtige latexagglutinationstest til kvalitativ påvisning af antigener fra gruppe B streptokokker, til stede i kropsvæsker som følge af infektion eller i blodkulturer. Reagenset består af polystyrenlatexpartikler, som er blevet belagt med antistoffer, der er specifikke for gruppe B-antigenet.
Disse latexpartikler agglutinerer i nærvær af tilstrækkeligt homologt antigen.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt Wellcogen Strep B latexagglutinationstest
CE-mærke Ja
Type Streptococcus test kit
Organisme gruppe Gruppe B
Mængde 30 test/sæt