Få mere at vide
DiversifiedBiotech Brøndplade-tribuner
Beskrivelse
- En praktisk holder til en mikroplade, vippet i en 30-graders° vinkel for komfortabelt at se prøver og pipettere uden belastning
- Hvert stativ har en neoprenpude og gummimontering for at forhindre, at pladen og stativet glider
- Se prøver og pipetter uden deformation og gummimontering
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Type | Brøndpladestativ |
| Højde (metrisk) | 7.62 cm |
| Bredde (metrisk) | 15.24 cm |