Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brøndplade tilbehør
Artikelnummer. p-6062424
Produkttype:
Automatiseret prøvekoncentrator
Deep Well Plade Vial
Firkantet brøndplade hætteglas
Firkantet brøndpladehætteglas
Forseglingstape applikator
Hætteglas med dyb brøndplade
Måtteapplikator
MTRS-hætteglas
Manuel koncentrator
Microtiter Plade hætteglas
Midterhulshætte
Mikrotiterpladehætteglas
Prop
Rørbakke
Volumen (metrisk) Virker:
1.000μ l
100 μl
1000 μl
1100 μl
1100μ L
1500μ L
350μ l
500μ L
700 μl
700μ L
800 μl
I/R
Ikke relevant
Well Shape:
Firkant
Flad bund (F-brønd)
I/R
Ikke relevant
Rund
Tilspidsning
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 2
Pakke med 500
Pakke med 96
Pakke med 960
Artikelnummer. 15152799
Brand: Thermo Scientific™ 60180V108
Forsegl effektivt alle mikropladeformater for at minimere fordampning og beskytte prøver mod kontaminering og spild, sikre en ensartet, pålidelig forsegling med alle mikropladeformater med denne brugervenlige, håndholdte applikator, og få betydeligt hurtigere nedtørringstider end standardmetoder, og fjern de fleste kromatografiopløsningsmidler på få minutter med letanvendelige koncentrator-brønd.
Forsegl effektivt alle mikropladeformater for at minimere fordampning og beskytte prøver mod kontaminering og spild, sikre en ensartet, pålidelig forsegling med alle mikropladeformater med denne brugervenlige, håndholdte applikator, og få betydeligt hurtigere nedtørringstider end standardmetoder, og fjern de fleste kromatografiopløsningsmidler på få minutter med letanvendelige koncentrator-brønd.
Sealing Tape Applicator
Ensure a consistent, reliable seal with all microplate formats and all types of tape with this easy to use, handheld applicator for Thermo Scientific™ WebSeal Sealing Tapes. They are packaged two per box.
Sample Concentrators
Remove most chromatography solvents in just minutes. Simple to operate and maintain, Thermo Scientific™ WebSeal Sample Concentrators allow quick, easy solvent evaporation from 96 well microplates, offering significantly quicker dry-down times than standard methods such as vacuum ovens or centrifuges. These evaporators offer significant throughput advantages for laboratories looking to accelerate microplate sample preparation. Depending on your throughput requirements, choose either the manually operated MiniVap Concentrator or the programmable, robot-ready UltraVap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Produktlinje Webseal
Farve Clear
Produkttype Mikrotiterpladehætteglas
Til brug med (udstyr) 96-well Microtiter Plates
Materiale Glass
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 100 μl
Samlet volumen (metrisk) Well 100 μL
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Pladekompatibilitet 96-well Plates
Længde (metrisk) 5.7 mm
Bredde (metrisk) 15.5 mm
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.