Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brøndplade tilbehør
Description
Forsegl effektivt alle mikropladeformater for at minimere fordampning og beskytte prøver mod kontaminering og spild, sikre en ensartet, pålidelig forsegling med alle mikropladeformater med denne brugervenlige, håndholdte applikator, og få betydeligt hurtigere nedtørringstider end standardmetoder, og fjern de fleste kromatografiopløsningsmidler på få minutter med letanvendelige koncentrator-brønd.
Forseglingstape applikator
Sikre en ensartet, pålidelig forsegling med alle mikropladeformater og alle typer tape med denne brugervenlige håndholdte applikator til Thermo Scientific™ WebSeal Forseglingstape. De er pakket to pr kasse.
Prøvekoncentratorer
Fjern de fleste kromatografiopløsningsmidler på få minutter. Enkel at betjene og vedligeholde, Thermo Scientific™ WebSeal Prøvekoncentratorer tillader hurtig og nem fordampning af opløsningsmiddel fra mikroplader med 96 brønde, hvilket giver betydeligt hurtigere nedtørringstider end standardmetoder såsom vakuumovne eller centrifuger. Disse fordampere tilbyder betydelige gennemløbsfordele for laboratorier, der ønsker at fremskynde forberedelse af mikropladeprøver. Afhængigt af dine gennemløbskrav skal du vælge enten den manuelt betjente MiniVap Koncentrator eller den programmerbare, robotklare UltraVap .
Spécification
Spécification
| Produktlinje | Webseal |
| Farve | Sort |
| Produkttype | Måtteapplikator |
| Til brug med (udstyr) | Alle mikropladeformater |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | Ikke relevant |
| Well Shape | Ikke relevant |
| Pladekompatibilitet | Alle mikroplader |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.